Description
门冬氨酸和谷氨酸是一种酸性氨基酸。分子内含两个 羧基。两者均微溶于冷水,易溶于热水。谷氨酸化学名称 为α-氨基戊二酸,用途广泛,可作为药品,能治疗肝昏 迷症,也可用来生产味精、食品添加剂、香料和用于生 物化学的研究。门冬氨酸(盐)化学名称为L-2-氨基丁二 酸,常用于各种药物制剂中,可作为治疗低钾血症、慢性 心功能不全及冠心病等的治疗药剂。 对于门冬氨酸和谷氨酸中阴离子(氯离子、硫酸 盐)杂质的测定,中国药典2010版规定采用与氯化钠溶 液和硫酸钾溶液制成的对照液比较,即纳氏比色法进行 比较测定。该方法要使用有毒的纳氏试剂,在比色结果 的判断上也容易存在人为的误差。用离子色谱法进行测 定,可对门冬氨酸和谷氨酸中阴离子的测定进行准确判 断,方便进行质量控制,操作简单,一次进样即可同时 分析两种阴离子。| Market: | Other |
| Keywords: | 离子色谱;双羧基氨基酸;阴离子 |
| Matrix: | 双羧基氨基酸 |
| Author: | 陈军 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.