Description
离子色谱法是测定无机阴离子的首选方法[5]。与常规离子色谱法相比, 毛细管离子色谱的色谱柱更细,降低了柱外效应,极大增加了质量灵敏度。 0.4 mm孔径毛细管色谱柱配0.4 μL内置定量环相当于4 mm孔径标准色谱柱配 40 μL定量环,即毛细管系统只需要1/100的进样体积就可以达到和标准孔径 系统相当的检测灵敏度。本文建立了一种常规离子色谱分离,二维毛细管离 子色谱法测定六价铬的方法,检出限可达1.0 ng/L(以S/N=3计),用于测定 生活饮用水中超痕量六价铬,取得了令人满意的结果。| Market: | Water Analysis |
| Keywords: | 毛细管离子色谱(CIC);二维;六价铬;饮用水 |
| Matrix: | 饮用水 |
| Author: | 胡忠阳 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.