Description
采用二维毛细管离子色谱法同时测定环境水中的碘 离子、硫氰酸盐和高氯酸盐为离子色谱的测定建立了新 的方法。采用二维离子色谱实现在线去除干扰离子的方 法,使一些在高含量基质中的痕量离子能实现测定,而 无需衍生或萃取小柱去除杂质,保证了痕量离子的回收 率,采用毛细管离子色谱进行测定,提高了痕量离子的 灵敏度,成功实现了高基体样品中痕量离子的检测,可 应用于食品、药品、生物等各个领域的检测。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 二维离子色谱仪;碘;硫氰酸;高氯酸; |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 王海波 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.