Description
草甘膦生产工艺中母液经去离子水稀释一定倍数溶 解后,过0.22 μm尼龙滤膜过滤即可进样分析,前处理简 单方便。采用AS11-HC高容量阴离子分离柱分析,KOH 梯度淋洗、电导检测,可以很好的将草甘膦母溶液中的 无机阴离子和草甘膦及含磷副产物分离开来。该方法准 确性及重现性很好,应用于草甘膦生产工艺中各种产物 的质量监测,具有较高的实用价值和应用前景,成功的 为草甘膦质量控制及工艺改造研究建立了一种新的分析 方法。| Market: | Other |
| Keywords: | 离子色谱;草甘膦;含磷副产物;无机阴离子 |
| Matrix: | 草甘膦母液 |
| Author: | 胡忠阳 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.