Find methods for your needs
非抑制离子色谱法测定减肥产品中的 左旋肉碱 Be the first to rate this application
非抑制离子色谱法测定减肥产品中的 左旋肉碱
Description
采用非抑制型离子色谱法来测定左旋肉碱具有简 单、快速、干扰少、环保等特点。相比常见液相色谱方 法,无需衍生化,避免了繁琐的操作,节约时间,重复 性好。该方法可用于减肥产品中左旋肉碱的含量测定。
Market: Food and Beverage
Keywords: 左旋肉碱;离子色谱;非抑制离子色谱法;减肥产品
Matrix: 左旋肉碱
Author: 陈军
Uploaded on 2/2/2016.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.