Find methods for your needs
离子色谱法测定氯膦酸二钠及其制剂 的含量和有关物质 Be the first to rate this application
离子色谱法测定氯膦酸二钠及其制剂 的含量和有关物质
Description
离子色谱法在检测离子型或可离子化药物方面具有很 大的优势。氯膦酸二钠在水溶液中呈弱酸性,在碱性介质 中可转变成为阴离子,因此可以用离子色谱法测定其含 量及有关物质。本研究应用抑制电导型离子色谱法同时测 定氯膦酸二钠及其制剂的有关物质和含量,方法准确、灵 敏、专属、快速,避免了复杂的样品预处理和衍生化过 程,同时测定多种组分,能更好地控制氯膦酸二钠及其制 剂的产品质量。
Market: Pharma
Keywords: 氯膦酸二钠、离子色谱
Matrix: 氯膦酸二钠
Author: 钟新林
Uploaded on 2/2/2016.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.