Description
本实验先按照传统的一维色谱条件对2-氨基乙酰苯 标准品以及样品进行了定量分析,发现样品中2-氨基乙 酰苯与杂质峰的分离度不好,基质干扰大;因此,选用 双三元高效液相系统开发了在线固相萃取色谱方法,通 过在线固相萃取,排除了大部分的基质,并使2-氨基乙 酰苯与其它杂质峰达到了基线分离。优化条件后得到在 0.1~10 μg/L的线性范围里2-氨基乙酰苯的标准曲线。 因为在样品中未检测到2-氨基乙酰苯,所以对样品进行 加标1 μg/L后进行分析,得到加标后2-氨基乙酰苯的浓 度,测得回收率。结果表明本方法适合检测糖浆中2-氨 基乙酰苯的含量,干扰少,检测时间短,峰形好,理论 塔板数高,有良好的重复性,进样为500 μL时检出限为 0.016 μg/L。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 液相色谱;紫外;Acclaim 120 C18;原料糖;2-氨基乙酰苯 |
| Matrix: | 原料糖 |
| Author: | 郭丽萍 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.