Description
本方法使用戴安公司双三元液相色谱系统(Ultimate 3000 DGLC)在线固相萃取技术(online SPE),实现 样品在线富集及基体去除。Acclaim® surfactant色谱柱可 以实现对含不同碳数的LAS的基线分离,紫外检测器即 可直接检测。以IonPac NG1 柱做在线SPE柱,可以兼容 100%水相,且可反复使用,节约成本。 本方法适于纺织品中十二烷基苯磺酸钠(LAS)的 测定,样品干扰少,回收率高,检出限明显低于国标方 法。根据测定需要,还可增大进样量以进一步降低检出 限。| Market: | Other |
| Keywords: | 液相色谱;紫外;Acclaim surfactant;布;表面活性剂;直链烷基苯磺酸盐 |
| Matrix: | 纺织品 |
| Author: | 郭丽萍 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.