Description
本方法利用戴安公司双三元液相色谱系统在线固相 萃取技术,实现样品在线富集及基体去除,避免了繁琐 的手工样品前处理过程,能够对甲萘威、溴氰菊酯、苯 并(a)芘和微囊藻毒素-LR四种组分同时检测,大大节 省了样品用量及时间,且线性范围宽,回收率好,灵敏 度高。 本实验使用的进样组件为半制备进样组件,一次最 大进样量可达2.5 mL,结合SPE柱的富集功能,可以实现 对低浓度样品的测定。 使用戴安公司Acclaim PAII 短柱做SPE柱,此柱可兼 容100%水相上样,耐受pH值范围宽,pH 1.5 – 10。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;河水;微囊藻毒素-LR;甲萘威; 溴氰菊酯;苯并(a)芘 |
| Matrix: | 河水 |
| Author: | 潘媛媛 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.