Description
本方法利用双三元液相色谱系统的在线固相萃取技 术,实现样品在线富集和基体消除,避免繁琐的人工样 品前处理过程,大大节省样品使用量和时间,重现性 高,回收率好。 本实验使用半制备进样组件,一次最大进样量可达 2.5 mL,结合SPE柱的富集功能,可以实现对低浓度样品 的准确测定。水样2.5 mL进样,检出限可达0.05 μg/L, 灵敏度高,适合水体中莠去津的检测。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱;环境水;痕量;莠去津 |
| Matrix: | 水 |
| Author: | 潘媛媛 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.