Description
1)方法的专属性较好。通过一维和二维色谱柱选择 性差异和洗脱溶剂上的差异,可以保证方法具有较好的 分离干扰基质成分的效果。 2)对分析柱有保护作用。中药尤其是复方中药的样 品基质成分较复杂,对色谱柱污染较大,色谱柱的使用 寿命会降低。采用在线纯化方法,通过阀切换,可以避 免污染物进入分析柱,从而延长了分析柱的使用寿命。 3)方法简便,快速。常规分析方法包括正丁醇萃取 和大孔树脂的离线除杂处理过程,样品制备时间较长, 且由于前处理步骤较多,最后的测定结果误差也较大。 采用在线净化方法,样品提取后,直接进样分析,方法 简便,且结果精密度、重现性较好。| Market: | Pharma |
| Keywords: | 在线固相净化;高效液相色谱法;黄芪;中药;黄芪甲苷,电雾式 检测器(CAD) |
| Matrix: | 黄芪 |
| Author: | 张艳海 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.