Description
该方法采用online-SPE即在线固相萃取方法同时测定 六位地黄丸及其制剂中马钱苷和丹皮酚的含量,方法专 属性好,回收率高,且整个分析过程简便、快速,大大 加快了样品分析的效率,可满足现行药典对马钱苷和丹 皮酚的测定要求。| Market: | Pharma |
| Keywords: | 在线固相萃取;高效液相色谱法;六味地黄丸;中药;马钱苷,丹皮酚 |
| Matrix: | 六味地黄丸 |
| Author: | 张艳海 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.