Description
Acclaim PA2 色谱柱是一种新型的亲水性硅胶反相色 谱柱,与传统的C18填料的区别不仅在于碳链的长短不 同,而且表现在其结构中嵌有极性较大的磺酰胺基团, 这一结构上的特点决定了该色谱柱填料既可以在一定程 度上增强对极性化合物的保留,又可在一定程度上降低 对极性小的弱极性化合物的保留,因此应用范围广泛。 本文以Acclaim PA2为分析柱,硼酸和乙腈为淋洗液。硼 酸在碱性溶液中形成四硼酸钠,四硼酸钠是一种淋洗能 力较弱的淋洗液,利用四硼酸根的弱淋洗特点,将样品 中的PFOA和PFOS保留在Acclaim PA2保护柱上,同时利 用全氟类化合物的非极性差异,改变乙腈的浓度调整化 合物在色谱柱上的分离度。实验证明:样品中含有的其 他离子在Acclaim PA2色谱柱上的保留很弱,对PFOA和 PFOS的分析基本无干扰。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 在线浓缩;抑制电导;PFOA;PFOS;土壤 |
| Matrix: | 土壤 |
| Author: | 潘广文 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.