Description
Thermo Scientific 的ISQ 质谱仪具有不泄真空更换离子源 的功能。在本试验中,可以在2min 内将EI 源和CI 源进 行切换,不需要卸真空等过程,节省了分析时间。配合 Thermo Triplus RSH 三合一的自动化平台,在分析氯霉素质 量浓度为5-200ug/L 时,线性良好,重现性。| Market: | Other |
| Keywords: | 气相色谱;气质联用仪;氯霉素; |
| Matrix: | 饲料 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.