Description
本文采用Thermo Scientific ISQ 单四极杆GC-MS 系统,以氯 化亚锡的盐酸溶液对烟草以及银杏叶样品中残留的二硫 代氨甲基酸酯进行还原,生成的二硫化碳由异辛烷溶剂 吸收,然后进行液体进样,气相色谱质谱分析。该方法 的操作步骤简单、稳定,对转换成的二硫化碳的检出限 为0.02mg/Kg,定量限为0.25mg/kg 体现了其较高的检测灵 敏度;同时对烟草和银杏叶样品进行了二硫化碳以及福 美双的加标回收试验,在3 种不同浓度水平下的加标回 收率均在68.2%--117.3% 之间,能够很好地符合对二硫代 氨基甲酸酯残留的日常分析检测要求。Market: | Other |
Keywords: | 烟草;银杏叶;二硫代氨基甲酸酯;GC-MS |
Matrix: | 烟草、银杏叶 |
Author: | 张学彬 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.