Description
饲料中的抗氧化剂经乙腈提取,分散固相萃取的方法 净化,采用赛默飞世尔新型气相色谱仪进行检测。结 果表明该方法操作简单,提取效率高,回收率和重现 性均能满足实验室日常检测的要求。| Market: | Other |
| Keywords: | 单四级杆质谱仪;抗氧化剂;TG-5 色谱柱 |
| Matrix: | 饲料 |
| Author: | 吕建霞 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.