Description
Thermo Scientific的气相色谱仪非常适用于高纯 物质中微量杂质分析。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310 自动进样器,分析甲醇中微量乙醇杂质,GB 338要 求乙醇质量分数小于0.01%时,两次测定结果的绝对 值不大于0.0005%。而实际分析结果,绝对值差值小 于0.0002%。实验结果完全满足并且优于国标方法对 杂质限量检测和重现性要求。在数据处理中,采用了 Chromeleon色谱工作站。该色谱工作站,不但可以控制 Thermo Scientific的气相、液相和离子色谱产品,而且可 以控制其他26个厂家300种以上的色谱产品,操作简单方 便。提高了实验室的生产效率,降低了维护成本。| Market: | Chemical |
| Keywords: | 气相色谱;火焰离子化检测器;甲醇;乙醇 |
| Matrix: | 甲醇 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.