Description
Thermo Scientific的气相色谱仪由于对检测器采用了 宽量程设计,即使99%以上的组分也不会出现平头峰, 因此非常适合于分析高纯物质中微量杂质,结果准确, 重现性好。例如在本实验中,采用Thermo Scientific 最新 型的Trace 1310气相色谱仪,配合AS1310自动进样器, 分析环氧丙烷的纯度,其结果准确,重现性高。在数据 处理中,采用了Chromeleon色谱工作站。该色谱工作 站,不但可以控制Thermo Scientific的气相、液相和离子 色谱产品,而且可以控制其他26个厂家300种以上的色谱 产品,操作简单方便。提高了实验室的生产效率,降低 了维护成本。| Market: | Chemical |
| Keywords: | 气相色谱;火焰离子化检测器;环氧丙烷 |
| Matrix: | 环氧丙烷 |
| Author: | 李景林 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.