Description
二噁烷(dioxane),别名二氧六环、1,4- 二氧己环。无色 液体,稍有香味,属微毒类,对皮肤、眼部和呼吸系统 有刺激性,并且可能对肝、肾和神经系统造成损害,急 性中毒时可能导致死亡。二噁烷作为溶剂、乳化剂、去 垢剂等,广泛用于牙膏、洗发水等个人护理产品中。目 前中国没有二噁烷相关限量标准,但二噁烷属于化妆品 中禁止作为生产原料添加的组分,美国规定化妆品中二 噁烷的限量为小于20mg/Kg。| Market: | Chemical |
| Keywords: | Triplus 300;单四级杆质谱仪;TG-5 色谱柱 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.