Find methods for your needs
T-SIM 功能结合596 种农残数据库快速建立多农残筛查方法 Be the first to rate this application
tsim 功能结合596 种农残数据库快速建立多农残筛查方法
Description
利用农药的单四极杆质谱扫描的数据库,库中包含596 种农药的名称、保留 时间、定量离子、定性离子等信息,并结合thermofisher 独一无二的T-SIM 功能快速建立用户所需要的多农残分析的仪器采集方法和数据处理方法,解决 了建立多农残监控SIM 方法中繁琐的分组时间确定问题,简化了多农残SIM方法建立过程中的离子输入;此外保留时间校准软件,可以实现数据库可以在任何一台使用相同类型色谱柱的仪器上进行使用,常规的色谱柱的维护也能保证一致的保留时间,因而可以大大节约在数据处理上更新保留时间所花费的时间。
Market: Food and Beverage
Keywords: 保留时间校准, 单四级杆质谱仪;农药;TG-5sil 色谱柱
Uploaded on 2/7/2015.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.