Description
含氯苯酚是一类使用广泛,毒性较大,污染严重的化合物, 作为一种防腐、防霉、防蛀剂使用在皮革等生态纺织品行 业中。含氯苯酚,主要为2,3,5,6- 四氯苯酚和五氯苯酚。 含氯氯苯酚在过去曾普遍用于皮革的生产中。其对人体具 有致畸、致癌性。其中,五氯苯酚十分稳定,自然降解过 程长,对环境有害,因此,1989 年德国政府决定禁止进口 在生产过程中,使用有毒杀虫剂五氯苯酚的皮革制品,五 氯苯酚的测定也由此应运而生。国际纺织品生态学研究与 检测协会制定的生态纺织品标准Oko-Tex Standard 100 中也 明确将2,3,5,6- 四氯苯酚作为有害物质而规定其限量| Market: | Chemical |
| Keywords: | GC-MS,多氯苯酚,染料 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.