Description
本方法采用Thermofisher 的针对极性化合物有特殊选择性的Acclaim PolarAdvantage II C18 色谱柱,可以很有效的将9种水溶性维生素得到很好的保留和分离,同时能够在大有机相存在的情况下,对脂溶性维生素得到很好的洗脱和分离,实现了一个方法解决两类性质差异很大的维生素的同时分离。| Market: | Pharma |
| Keywords: | 水溶性维生素;脂溶性维生素;注射液 |
| Matrix: | 注射液 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.