Find methods for your needs
气相色谱法分析苯中的微量噻吩 Be the first to rate this application
气相色谱法分析苯中的微量噻吩
Description
为满足GB/T 3405 石油苯中对于噻吩含量的检测要求,采用ASTM D4735 需要配置PFPD 检测器,该检测器相对FPD价格昂贵,操作维护成本高。而采用Thermo Scientific TraceGC Ultra 配备了FPD 检测器后,测定精制苯中微量的噻吩,其检测结果完全满足GB/T 3405 石油苯中对于噻吩含量的要求,节省成本,操作简单,维护成本低,提高了实验室工作效率。
Market: Chemical
Keywords: 苯;噻吩;气相色谱
Matrix:
Uploaded on 10/14/2014.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.