Description
多溴联苯醚类化合物含有电负性基团,用NCI 模式检测灵敏度较高,在实际样品测定时,NCI 由于具有很高的选择性,因此能去除基质干扰,能体现出更大的优势。赛默飞的ISQ 单四级杆气质联用仪具有不泄真空更换离子源的优势,适合该类化合物的检测应用技术的推广。| Market: | Environmental |
| Keywords: | 单四极杆质谱;负化学源;环境污染物 |
| Matrix: | 环境污染物 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.