Description
本方法在参考已有双三元“在线固相萃取- 高效液相色谱 测定水样中5 种痕量苯胺类化合物”方法的基础上,对实 验方法进行优化,使能够检测水体中包括苯胺、硝基苯胺 和氯苯胺在内的9 种常见苯胺类化合物。该方法样品仅需简单过滤后,即可直接检测。分析时间短,22min 即可完成9 种苯胺类化合物的检测。Market: | Environmental |
Keywords: | 水;苯胺类化合物 |
Matrix: | 水 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.