Description
本文以醋酸铵和乙腈为流动相,在6 min 内即可完成土 壤中2- 甲基吡啶、3- 甲基吡啶、对甲苯胺和间甲苯胺四 种化合物的测定,重现性和回收率良好,是一种快速、 灵敏、简便、准确测定土壤中芳香胺和吡啶的方法。| Market: | Food and Beverage |
| Keywords: | 芳香胺;吡啶;土壤;高效液相色谱法 |
| Matrix: | 土壤 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.