Description
低分子肝素(low-molecular-weight heparin, LMWH) 是近年发展起来的新一代肝素类抗血栓药物, 其抗血栓作用优于肝素,而抗凝血作用低于肝素,且具有 皮下注射吸收良好、生物利用度高、体内半衰期长、出血 倾向小等优点,目前已广泛应用于临床。根据LMWH的来 源、生产工艺、末端结构的不同,LMWH 分为许多不同 的种类,如达替肝素钠、依诺肝素钠、那曲肝素钙、帕米 肝素钠、汀肝素钠等。达替肝素钠(Dalteparin Sodium) 是低分子肝素的一种,由亚硝酸降解肝素得到,重均分子 量5600~6400,峰位分子量6000,硫酸化程度为2.0~ 2.5/双糖单位[1]。 本实验使用高效阴离子交换色谱法测定游离硫酸根含 量,灵敏度高、选择性好、快速。| Market: | Pharma |
| Keywords: | 离子色谱;电导;IonPac AS11;达替肝素钠;硫酸根 |
| Matrix: | 达替肝素钠 |
| Author: | 韩春霞 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.